Learn More
1-(4-bromo-3-fluorophényl)cyclopropanecarbonitrile, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15444966
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15444966 250 mg 250mg
15434966 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15444966 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H59323.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 17-12-2026
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 749269-73-6 | C10H7BrFN | 240.075 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 749269-73-6
Formule moléculaire C10H7BrFN
Poids moléculaire (g/mol) 240.075
Numéro MDL MFCD19692057
Clé InChI KVWJVBSLLYGPIM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-bromo-3-fluorophenyl cyclopropane-1-carbonitrile, 1-4-bromo-3-fluorophenyl cyclopropanecarbonitrile, cyclopropanecarbonitrile, 1-4-bromo-3-fluorophenyl, acmc-209owe, 4-bromo-3-fluorophenylcyclopropanenitrile
CID PubChem 11715667
Nom IUPAC 1-(4-bromo-3-fluorophényl)cyclopropane-1-carbonitrile
SMILES C1CC1(C#N)C2=CC(=C(C=C2)Br)F
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-(4-Bromo-3-fluorophenyl)cyclopropanecarbonitrile
Quantité 250 mg
Numéro UN UN3439
Poids de la formule 240.07
Pourcentage de pureté 96%