Learn More
Acide 1-(4-bromobenzyl)-5-méthyl-1H-1,2,3-triazole-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(4-Bromobenzyl)-5-methyl-1H-1, 2, 3-triazole-4-carboxylic acid |
| % min. CAS | 97.0 |
| Plage de pourcentage du dosage | 97% |
| Conditionnement | Flacon en verre ambré |
| Quantité | 1 g |
| Poids de la formule | 296.12 |
| Pourcentage de pureté | 97% |