Learn More
1-(4-bromobutoxy)-4-nitrobenzène, 85 %, Thermo Scientific™
Code produit 10660925 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10660925 5 g Flacon en verre 5g
10200363 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10660925 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 385300050
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 55502-03-9
Formule moléculaire C10H12BrNO3
Poids moléculaire (g/mol) 274.11
Numéro MDL MFCD00980317
Clé InChI DBRBCFJUEVSKGZ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-bromobutoxy-4-nitrobenzene, 4-nitrophenoxybutyl bromide
CID PubChem 2063669
Nom IUPAC 1-(4-bromobutoxy)-4-nitrobenzène
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OCCCCBr
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Bromobutoxy)-4-nitrobenzene
% min. CAS 80.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 37°C to 40°C
Couleur Beige à marron
Point d’ébullition 165°C to 170°C (0.5 mmHg)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 80% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire NO2C6H4O(CH2)4Br
Quantité 5 g
Poids de la formule 274.11
Pourcentage de pureté 85%
Forme physique Morceaux adhérants
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(4-Bromobutoxy)-4-nitrobenzene
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement