Learn More
1-(4-bromophénoxy)hexane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10679214
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
10g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10679214 1 g -
10382283 10 g 10g
10128852 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10679214 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB09795DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 30752-19-3
Formule moléculaire C12H17BrO
Poids moléculaire (g/mol) 257.171
Clé InChI GKLMJONYGGTHHM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-bromo-4-hexyloxy benzene, 1-bromo-4-hexyloxybenzene, 1-4-bromophenoxy hexane, 1-bromo-4-n-hexyloxybenzene, 4-n-hexyloxybromobenzene, p-bromophenylhexyl ether, benzene, 1-bromo-4-hexyloxy, p-hexyloxybromobenzene, 4-hexyloxybromobenzene, 4-bromophenyl hexyl ether
CID PubChem 520492
Nom IUPAC 1-bromo-4-hexoxybenzène
SMILES CCCCCCOC1=CC=C(C=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Bromophenoxy)hexane
Plage de pourcentage du dosage 97%
Quantité 1 g
Poids de la formule 257.17