Learn More
1-(4-bromophényl)-3,5-diméthyl-1H-pyrazole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10346324
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10346324 250 mg Flacon en verre ambré 250mg
10021434 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10346324 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC68210CB
 Article restreint
Expédition estimée: 25-08-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 62546-27-4
Formule moléculaire C11H11BrN2
Poids moléculaire (g/mol) 251.127
Numéro MDL MFCD09817558
Clé InChI ATCMNDCOEJOOSF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-bromophenyl-3,5-dimethyl-1h-pyrazole, 1-4-bromophenyl-3,5-dimethylpyrazole, 1h-pyrazole, 1-4-bromophenyl-3,5-dimethyl, acmc-209n4v
CID PubChem 24229761
Nom IUPAC 1-(4-Bromophényl)-3,5-diméthylpyrazole
SMILES CC1=CC(=NN1C2=CC=C(C=C2)Br)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Bromophenyl)-3, 5-dimethyl-1H-pyrazole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 250 mg
Poids de la formule 251.13
Pourcentage de pureté 97%