Learn More
(1-(4-Bromophényl)-5-méthyl-1H-pyrazol-4-yl)méthanol, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | (1-(4-Bromophenyl)-5-methyl-1H-pyrazol-4-yl)methanol |
| CAS | 1202028-71-4 |
| Formule moléculaire | C11 H11 Br N2 O |
| Quantité | 100 mg |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H11BrN2O/c1-8-9(7-15)6-13-14(8)11-4-2-10(12)3-5-11/h2-6,15H,7H2,1H3 |
| SMILES | Cc1c(CO)cnn1c2ccc(Br)cc2 |
| Nom IUPAC | [1-(4-brophényl)-5-méthylpyrazol-4-yl]méthanol |
| Poids moléculaire (g/mol) | 267.122 |
| Poids de la formule | 266.005 |