Learn More
(+/-)-1-(4-bromophényl)éthylamine, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11392657
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11392657 1 g 1g
11302667 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11392657 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L11848.03
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 24358-62-1 | C8H10BrN | 200.079 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 24358-62-1
Formule moléculaire C8H10BrN
Poids moléculaire (g/mol) 200.079
Numéro MDL MFCD00025548
Clé InChI SOZMSEPDYJGBEK-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-bromophenyl ethylamine, 1-4-bromophenyl ethanamine, 4-bromo-alpha-methylbenzylamine, 4-bromo-alpha-phenethylamine, 1-4-bromophenyl ethan-1-amine, 1-4-bromophenyl ethyl amine, --1-4-bromophenyl ethylamine, +-p-bromo-.alpha.-phenethylamine, 1-amino-1-4-bromophenyl ethane, +/--1-4-bromophenyl ethylamine
CID PubChem 91175
Nom IUPAC 1-(4-bromophényl)éthanamine
SMILES CC(C1=CC=C(C=C1)Br)N
Spécification
Nom chimique ou matériau (+/-)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine
Densité 1.397
Point d’ébullition 140°C to 145°C (30 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Odeur Amine-like
Indice de réfraction 1.567
Quantité 1 g
Numéro UN UN2735
Beilstein 2412318
Sensibilité Air Sensitive
Poids de la formule 200.08
Pourcentage de pureté 96%