Learn More
1-(4-bromophényl)hexane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10631036
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10631036 25 g 25g
10481484 1 g 1g
10061464 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10631036 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB09866EB
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 23703-22-2
Formule moléculaire C12H17Br
Poids moléculaire (g/mol) 241.17
Numéro MDL MFCD00061114
Clé InChI MXHOLIARBWJKCR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-bromophenyl hexane, 4-hexylbromobenzene, 1-bromo-4-n-hexylbenzene, 4-bromo-1-hexylbenzene, benzene, 1-bromo-4-hexyl, 4-bromo-n-hexylbenzene, 4-hexylphenyl bromide, 1-bromo-4-hexyl-benzene, acmc-1cb1g, #
CID PubChem 598186
Nom IUPAC 1-bromo-4-hexylbenzène
SMILES CCCCCCC1=CC=C(Br)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Bromophenyl)hexane
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Formule linéaire BrC6H4(CH2)5CH3
Quantité 25 g
Poids de la formule 241.17
Pourcentage de pureté 97%