Learn More
1-(4-bromophényl)octane, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10242442
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10242442 50 g Flacon en verre ambré 50g
10692813 1 g Flacon en verre ambré 1g
10049231 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10242442 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB09864EE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 51554-93-9
Formule moléculaire C14H21Br
Poids moléculaire (g/mol) 269.226
Numéro MDL MFCD00038348
Clé InChI OOZQSVXPBCINJF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-bromophenyl octane, 1-bromo-4-n-octylbenzene, p-octylbromobenzene, p-bromophenyloctane, 4-n-octylbromobenzene, 1-p-bromophenyl octane, 4-bromooctylbenzene, 4-oct-1-yl bromobenzene, benzene, 1-bromo-4-octyl, 4-bromo-1-octylbenzene
CID PubChem 142854
Nom IUPAC 1-bromo-4-octylbenzène
SMILES CCCCCCCCC1=CC=C(C=C1)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Bromophenyl)octane
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule linéaire BrC6H4(CH2)7CH3
Quantité 50 g
Poids de la formule 269.22
Pourcentage de pureté 97%