Learn More
1-(4-bromophényl)pyrrolidine 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10691265
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
10 g
Conditionnement:
10g
1g
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10691265 1 g 1g
10239942 250 mg 250mg
10356284 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10691265 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CC30110DA
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 22090-26-2
Formule moléculaire C10H12BrN
Poids moléculaire (g/mol) 226.117
Clé InChI BVEGBJXZICCEQW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-bromophenyl pyrrolidine, n-4-bromophenyl pyrrolidine, 1-4-bromophenyl-pyrrolidine, acmc-209frt, 4-pyrrolidinobromobenzene, 4-bromophenyl pyrrolidine, 1-4-bromo-phenyl-pyrrolidine, pyrrolidine,1-4-bromophenyl, 4-bromo-1-1-pyrrolidinyl benzene
CID PubChem 7016457
Nom IUPAC 1-(4-bromophényl)pyrrolidine
SMILES C1CCN(C1)C2=CC=C(C=C2)Br
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Bromophenyl)pyrrolidine
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 226.12
Pourcentage de pureté 97%