Learn More
Diisothiocyanate de 1,4-butane, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11317306
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11317306 5 g 5g
11307306 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11317306 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L09234.06
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 4430-51-7 | C6H8N2S2 | 172.264 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 4430-51-7
Formule moléculaire C6H8N2S2
Poids moléculaire (g/mol) 172.264
Numéro MDL MFCD00041136
Clé InChI RRSISCMPUAGVJN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-butane diisothiocyanate, butane, 1,4-diisothiocyanato, tetramethylene diisothiocyanate, #
CID PubChem 138238
Nom IUPAC 1,4-diisothiocyanatobutane
SMILES C(CCN=C=S)CN=C=S
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Butane diisothiocyanate
Point de fusion 30°C to 33°C
Point d’ébullition 170°C (11 mmHg)
Odeur Irritating
Quantité 5 g
Numéro UN UN2923
Beilstein 1757138
Sensibilité Moisture sensitive
Poids de la formule 172.27
Pourcentage de pureté 98%