Learn More
Sultone de 1,4-butane, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10234610 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10234610 100 mL Flacon en verre 100mL
10590161 25 mL Flacon en verre 25mL
10388603 500 mL Flacon en verre -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10234610 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 107671000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1633-83-6 | C4H8O3S | 136.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1633-83-6
Formule moléculaire C4H8O3S
Poids moléculaire (g/mol) 136.17
Numéro MDL MFCD00006584
Clé InChI MHYFEEDKONKGEB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-butane sultone, 1,4-butanesultone, butane sultone, butanesultone, 1,2-oxathiane, 2,2-dioxide, butanesulfone, 1,2-oxathiane 2,2-dioxide, 1,4-butylene sulfone, delta-valerosultone, 1,4-butanesulfone
CID PubChem 15411
Nom IUPAC Oxathiane 2,2-dioxyde
SMILES O=S1(=O)CCCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Butane sultone
Note relative au nom 99+%
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 12.5°C to 15.0°C
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.3310g/mL
Point d’ébullition 153°C (19.0 HPA)
Point d’éclair 154°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4600 to 1.4640
Quantité 100 mL
Beilstein 19, V,1, 10
Gravité spécifique 1.331
Informations sur la solubilité Solubility in water: 54g/L (20°C), decomposes. Other solubilities: soluble in chloroform
Poids de la formule 136.17
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Butane sultone
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
Mention de danger
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.