Learn More
1,4-Butane Sultone, TRC
Code produit 17933595
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
17933595 25 g 25g
17923605 10 g 10g
17981695 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17933595 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB68994525G
 Article restreint
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1633-83-6
Formule moléculaire C4 H8 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 136.17
Synonyme 1,2-Oxathiane 2,2-Dioxide, 4-Hydroxy-1-butanesulfonic Acid δ-Sultone, 1,4-Butane Sultone, Butane Sultone, NSC 71999, δ-Butane Sultone, δ-Valerosultone, Sulfobutylbetadex EP impurity B
Nom IUPAC Oxathiane 2,2-dioxyde
SMILES O=S1(=O)CCCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Butane sultone
Quantité 25 g
Formule InChI InChI=1S/C4H8O3S/c5-8(6)4-2-1-3-7-8/h1-4H2
Poids de la formule 136.0194