Learn More
1,4-Butane Sultone, TRC
Code produit 17981695
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17981695 100 g 100g
17933595 25 g 25g
17923605 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17981695 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCB689945100G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1633-83-6
Formule moléculaire C4 H8 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 136.17
Synonyme 1,2-Oxathiane 2,2-Dioxide, 4-Hydroxy-1-butanesulfonic Acid δ-Sultone, 1,4-Butane Sultone, Butane Sultone, NSC 71999, δ-Butane Sultone, δ-Valerosultone, Sulfobutylbetadex EP impurity B
Nom IUPAC Oxathiane 2,2-dioxyde
SMILES O=S1(=O)CCCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Butane sultone
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C4H8O3S/c5-8(6)4-2-1-3-7-8/h1-4H2
Poids de la formule 136.0194