Learn More
1,4-Butanediol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11466720
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
2500 g
Conditionnement:
1000g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11466720 2500 g -
11382176 250 g 250g
11456720 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11466720 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03491.0E
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 110-63-4 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
1,4-Butanediol is commonly used as a solvent in the chemical industry to manufacture gamma-butyrolactone and elastic fibers like spandex. It is used as a cross-linking agent for thermoplastic urethanes, polyester plasticizers, paints and coatings. It undergoes dehydration in the presence of phosphoric acid yielded teterahydrofuran, which is an important solvent used for various applications. It acts an intermediate and is used to manufacture polytetramethylene ether glycol (PTMEG), polybutylene terephthalate (PBT) and polyurethane (PU). It finds application as an industrial cleaner and a glue remover.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
1,4-Butanediol est couramment utilisé comme solvant dans l’industrie chimique pour la fabrication de gamma-butyrolactone et des fibres élastiques comme le spandex. Il est utilisé comme agent de réticulation pour les uréthanes thermoplastiques, les plastifiants en polyester, les peintures et les revêtements. Il subit une déshydratation en présence d’acide phosphorique produisant du tetrahydrofurane, qui est un solvant important utilisé pour diverses applications. Il agit comme intermédiaire, et sert dans la fabrication de l’éther polytétraméthylène glycol (PTMEG), du téréphtalate de polybutylène (PBT) et du polyuréthane (PU). Il trouve l’application comme un nettoyant industriel et un dissolvant à colle.
Solubilité
Miscible à l’eau, l’éthanol, au diméthylsulfoxyde et aux éthers de glycol. Légèrement miscible à l’éther diéthylique. Non miscible aux hydrocarbures aliphatiques et aromatiques.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts, les chlorures d’acides, les anhydrides d’acides et les agents réducteurs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 110-63-4
Formule moléculaire C4H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 90.12
Numéro MDL MFCD00002968
Clé InChI WERYXYBDKMZEQL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-butanediol, 1,4-butylene glycol, tetramethylene glycol, 1,4-dihydroxybutane, 1,4-tetramethylene glycol, tetramethylene 1,4-diol, sucol b, diol 14b, agrisynth b1d, unii-7xoo2le6g3
CID PubChem 8064
ChEBI CHEBI:41189
Nom IUPAC butane-1,4-diol
SMILES OCCCCO
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Butanediol
Point de fusion 19°C to 20°C
Densité 1.017
Point d’ébullition 229°C to 230°C
Point d’éclair 135°C (275°F)
Indice de réfraction 1.446
Quantité 2500 g
Beilstein 1633445
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Miscible with water,ethanol,dimethyl sulfoxide and glycol ethers. Slightly miscible with diethyl ether. Immiscible with aliphatic and aromatic hydrocarbons.
Poids de la formule 90.12
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Butanediol
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
Conseils de prudence
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-butanediol