Learn More
Ether diglycidylique de 1,4-butanediol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11363276
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11363276 50 g 50g
11353276 10 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11363276 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L12632.18
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 2425-79-8 | C10H18O4 | 202.25 g/mol
1,4-Butanediol diglycidyl ether is used for preparing amylose, xylan and hydroxyethyl-cellulose, to cross link polyethylenimine which also serves as a hole-blocking layer in organic solar cells, to cross link hyaluronic acid into hydrogels and for the activation of soluble dextran polymers. It is the most commonly used homobifunctional epoxide compound
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Lʼéther diglycidylique de 1,4-Butanediol est utilisé pour préparer lʼamylose, le xylane et lʼhydroxyéthylcellulose, pour relier la polyéthylénimine qui sert également de couche de blocage des trous dans les cellules solaires organiques, pour relier lʼacide hyaluronique dans les hydrogels et pour lʼactivation des polymères dextranes solubles. Il sʼagit du composé dʼépoxyde homobifunctionnel le plus couramment utilisé
Solubilité
Soluble dans l’eau (55,6 g/l à 20°C).
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Incompatible avec les agents oxydants forts. Conserver à température ambiante.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 2425-79-8
Formule moléculaire C10H18O4
Poids moléculaire (g/mol) 202.25
Numéro MDL MFCD00005146
Clé InChI SHKUUQIDMUMQQK-UHFFFAOYNA-N
Synonyme 1,4-butanediol diglycidyl ether, 1,4-diglycidyloxybutane, 1,4-bis glycidyloxy butane, butanediol diglycidyl ether, araldit dy 026, 1,4-butane diglycidyl ether, grilonit rv 1806, 1,4-diglycidloxybutane, chs-rr2, 1,4-bis 2,3-epoxypropoxy butane
CID PubChem 17046
Nom IUPAC 2-({4-[(oxiran-2-yl)methoxy]butoxy}methyl)oxirane
SMILES C(CCOCC1CO1)COCC1CO1
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,4-Butanediol diglycidyl ether
Densité 1.049
Point d’ébullition 157°C to 158°C (11 mmHg)
Point d’éclair 140°C (284°F)
Indice de réfraction 1.455
Quantité 50 g
Beilstein 115238
Sensibilité Hygroscopic
Informations sur la solubilité Soluble in water (55,6g/L at 20°C).
Poids de la formule 202.25
Pourcentage de pureté 96%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 1,4-Butanediol diglycidyl ether
Signal Word
  • Dangers
Hazard Category
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Hazard Statement
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H312-Nocif par contact cutané.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: 1,4-Butanediol diglycidyl ether