Learn More
1,4-Butanediol Diglycidyl Éther, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Bis(2,3-epoxypropyloxy)butane |
| CAS | 2425-79-8 |
| Formule moléculaire | C10 H18 O4 |
| Quantité | 1 g |
| Synonyme | Oxirane, 2,2'-[1,4-butanediylbis(oxymethylene)]bis-, Butane, 1,4-bis(2,3-epoxypropoxy)- (6CI,8CI), 2,2'-[1,4-Butanediylbis(oxymethylene)]bis[oxirane], 1,4-Bis(2,3-epoxypropoxy)butane, 1,4-Bis(glycidyloxy)butane, 1,4-Bis(oxiran-2-ylmethoxy)butane, 1,4-Butanediol diglycidyl ether, 1,4-Butylene glycol diglycidyl ether, 1,4-Diglycidyloxybutane, BDDGE, NSC 24834, Tetramethylene glycol diglycidyl ether, [Tetramethylenebis(oxymethylene)]dioxirane |
| Formule InChI | InChI=1S/C10H18O4/c1(3-11-5-9-7-13-9)2-4-12-6-10-8-14-10/h9-10H,1-8H2 |
| SMILES | C(CCOCC1CO1)COCC2CO2 |
| Nom IUPAC | 2-[4-(oxiran-2-ylméthoxy)butoxyméthyl]oxirane |
| Poids moléculaire (g/mol) | 202.25 |
| Poids de la formule | 202.1205 |