Learn More
1,4-butanésultone, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11326746
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11326746 100 g 100g
11316746 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11326746 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L03992.22
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1633-83-6 | C4H8O3S | 136.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Le 1,4-butanesultone est un agent alkylant utilisé en chimie synthétique. Il sert d’agent conservateur de bois. Il est utilisé comme intermédiaire de l’agent de sulfonation organique. De plus, il est utilisé comme matière première pour l’intermédiaire d’électrodéposition. De plus, il trouve son application dans des ingrédients pharmaceutiques actifs, les matériaux photographiques, les batteries au lithium ainsi que les agents actifs de surface.
Solubilité
Miscible avec le chloroforme et le méthanol. Légèrement miscible avec de l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts et les bases fortes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1633-83-6
Formule moléculaire C4H8O3S
Poids moléculaire (g/mol) 136.17
Numéro MDL MFCD00006584
Clé InChI MHYFEEDKONKGEB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-butane sultone, 1,4-butanesultone, butane sultone, butanesultone, 1,2-oxathiane, 2,2-dioxide, butanesulfone, 1,2-oxathiane 2,2-dioxide, 1,4-butylene sulfone, delta-valerosultone, 1,4-butanesulfone
CID PubChem 15411
Nom IUPAC Oxathiane 2,2-dioxyde
SMILES O=S1(=O)CCCCO1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Butanesultone
Point de fusion 12°C to 15°C
Densité 1.335
Point d’ébullition 114°C to 116°C (1.5 mmHg)
Point d’éclair 153°C (307°F)
Indice de réfraction 1.464
Quantité 100 g
Beilstein 110588
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with chloroform and methanol. Slightly miscible with water.
Poids de la formule 136.17
Pourcentage de pureté 99%