Learn More
1-(4-Chlorobenzyl)piperazine 98%, ACROS Organics™
Code produit 10444515 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10444515 5 g Flacon en verre 5g
10288373 1 g Flacon en verre 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10444515 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 391950050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 23145-88-2
Formule moléculaire C11H15ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 210.705
Numéro MDL MFCD00040791
Clé InChI GSJXJZOWHSTWOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-chlorobenzyl piperazine, 1-4-chlorophenyl methyl piperazine, 4-chlorobenzylpiperazine, 1-4-chlorobenzyl-piperazine, 1-4-chloro-benzyl-piperazine, 1-4-chloro benzyl piperazine, n-4-chlorobenzyl piperazine, 4-chlorophenyl methyl piperazine, norhomochlorcyclizine, chlorobenzylpiperazin
CID PubChem 134826
Nom IUPAC 1-[(4-chlorophenyl)methyl]piperazine
SMILES C1CN(CCN1)CC2=CC=C(C=C2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Chlorobenzyl)piperazine
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.1400g/mL
Point d’ébullition 104.0°C to 106.0°C (0.1 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentic
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.5560 to 1.5580
Quantité 5 g
Poids de la formule 210.71
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquid
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(4-Chlorobenzyl)piperazine
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.