Learn More
1-(4-chlorobenzyl)pipérazine, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15471558
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15471558 25 g 25g
15451558 1 g 1g
15461558 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15471558 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H55337.14
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 23145-88-2 | C11H15ClN2 | 210.705 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 23145-88-2
Formule moléculaire C11H15ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 210.705
Numéro MDL MFCD00040791
Clé InChI GSJXJZOWHSTWOX-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-chlorobenzyl piperazine, 1-4-chlorophenyl methyl piperazine, 4-chlorobenzylpiperazine, 1-4-chlorobenzyl-piperazine, 1-4-chloro-benzyl-piperazine, 1-4-chloro benzyl piperazine, n-4-chlorobenzyl piperazine, 4-chlorophenyl methyl piperazine, norhomochlorcyclizine, chlorobenzylpiperazin
CID PubChem 134826
Nom IUPAC 1-[(4-chlorophényl)méthyl]pipérazine
SMILES C1CN(CCN1)CC2=CC=C(C=C2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Chlorobenzyl)piperazine
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.140 g/mL
Point d’ébullition 104°C to 106°C (0.1 mmHg)
Point d’éclair >110°C (230°F)
Indice de réfraction 1.558
Quantité 25 g
Numéro UN UN3267
Poids de la formule 210.71
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide