Learn More
Acide 1-(4-chlorophényl)-1-cyclobutanecarboxylique, 94 %, Thermo Scientific™
Code produit 10478140 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10478140 25 g Flacon en verre 25g
10732791 5 g Flacon en verre 5g
11944991 100 g Flacon en verre 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10478140 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 170720250
 Article restreint
En stock
Identifiants chimiques
CAS 50921-39-6
Formule moléculaire C11H11ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 210.66
Clé InChI XYSRHOKREWGGFE-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-chlorophenyl cyclobutanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-1-cyclobutanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl cyclobutane-1-carboxylic acid, 1-p-chlorophenyl cyclobutanecarboxylic acid, cyclobutanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl, acmc-209kr1, 1-4chlorophenyl cyclobutanecarboxylic acid, 1 4-chlorophenyl cyclobutane carboxylic acid, 1-4 chlorophenyl-cyclobutanecarboxylic acid, 1-4-chloro phenyl cyclobutanecarboxylic acid
CID PubChem 602761
Nom IUPAC Acide 1-(4-chlorophényl)cyclobutane-1-carboxylique
SMILES C1CC(C1)(C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclobutanecarboxylic acid
Point de fusion 80.0°C to 90.0°C
Couleur Violet à jaune
Quantité 25 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Poudre cristalline
Plage de pourcentage du dosage 92% min. (HPLC)
Formule linéaire ClC6H4C4H6CO2H
Poids de la formule 210.66
Pourcentage de pureté 94%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclobutanecarboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
RUO– À des fins de recherche uniquement