Learn More
Acide 1-(4-chlorophényl)-1-cyclohexanecarbonitrile, 99 %, Thermo Scientific™
Code produit. 10532581 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
2.5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
2.50g
Code produit. 10532581
Marque: Thermo Scientific Acros 170650025
Demander un format en vrac ou personnalisé
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclohexanecarbonitrile
Point de fusion 88.0°C to 92.0°C
Note relative au nom 99%
CAS 64399-28-6
% min. CAS 98.5
Couleur Blanc à beige
% max. CAS 100.0
Quantité 2.5 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Poudre cristalline
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Formule moléculaire C13H14ClN
Numéro MDL MFCD00065289
Synonyme 1-4-chlorophenyl cyclohexanecarbonitrile, 1-4-chlorophenyl-1-cyclohexanecarbonitrile, 1-4-chlorophenyl cyclohexane-1-carbonitrile, cyclohexanecarbonitrile, 1-4-chlorophenyl, 1-4-chlorophenyl-cyclohexanecarbonitrile, 1-4-chlorophenyl cyclohexanecarbonitrile #, cyclohexanecarbonitrile,1-4-chlorophenyl, 1-4-chlorophenyl-1-cyclohexane-carbonitrile
Clé InChI OSHOYPXOCQTDGJ-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1CCC(CC1)(C#N)C2=CC=C(C=C2)Cl
Nom IUPAC 1-(4-chlorophényl)cyclohexane-1-carbonitrile
Poids moléculaire (g/mol) 219.71
CID PubChem 116613
Poids de la formule 219.71
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclohexanecarbonitrile
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.