Learn More
Acide 1-(4-chlorophényl)-1-cyclopentanecarboxylique, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 10578863 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10578863 100 g Flacon en verre 100g
10235830 5 g Flacon en verre 5g
10327390 25 g Flacon en verre 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10578863 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 161571000
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 80789-69-1
Formule moléculaire C12H13ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 224.69
Numéro MDL MFCD00001373
Clé InChI QJNFJEMGWIQMJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-chlorophenyl cyclopentanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-1-cyclopentanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl cyclopentane-1-carboxylic acid, cyclopentanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl, asischem d50961, timtec-bb sbb000649, acmc-209pk2, labotest-bb lt00453384, 1-4-chloro phenyl cyclopentanecarboxylic acid, 1-4-chloro-phenyl-cyclopentylcarboxylic acid
CID PubChem 97447
Nom IUPAC Acide 1-(4-chlorophényl)cyclopentane-1-carboxylique
SMILES C1CCC(C1)(C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclopentanecarboxylic acid
Point de fusion 160.0°C to 164.0°C
% min. CAS 97.5
Couleur Crème à gris
% max. CAS 100.0
Quantité 100 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Poudre cristalline ou cristaux
Plage de pourcentage du dosage 98%
Formule linéaire ClC6H4C5H8CO2H
Poids de la formule 224.69
Pourcentage de pureté 98%
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement