Learn More
Acide 1-(4-chlorophényl)-1-cyclopropanecarboxylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10702411 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10702411 10 g Flacon en verre 10g
10205800 50 g Flacon en verre 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10702411 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 170690100
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 72934-37-3 | C10H9ClO2 | 196.63 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72934-37-3
Formule moléculaire C10H9ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 196.63
Numéro MDL MFCD00001289
Clé InChI YAHLWSGIQJATGG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-chlorophenyl cyclopropanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl cyclopropane-1-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl, 1-p-chlorophenyl cyclopropanecarboxylic acid, acmc-209oos, 1-4-chlorophenyl cyclopropanecarboxylicacid, 1-4chloro-phenyl-cyclopropylcarboxylic acid, 1-4-chloro-phenyl-cyclopropylcarboxylic acid
CID PubChem 98606
Nom IUPAC Acide-1-(4 -chlorophényl)cyclopropane-1-carboxylique
SMILES C1CC1(C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclopropanecarboxylic acid
Point de fusion 152.0°C to 155.0°C
Note relative au nom 99%
% min. CAS 98.5
Couleur Blanc
% max. CAS 100.0
Quantité 10 g
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Forme physique Poudre cristalline
Plage de pourcentage du dosage 99%
Formule linéaire ClC6H4C3H4CO2H
Poids de la formule 196.63
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1-(4-Chlorophenyl)-1-cyclopropanecarboxylic acid
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.