Learn More
1-(4-chlorophényl)-1H-1,2,3-triazole-4-méthanol, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 15489116
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15489116 250 mg 250mg
15469116 1 g 1g
15479116 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15489116 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H64737.MD
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 133902-66-6
Formule moléculaire C9H8ClN3O
Poids moléculaire (g/mol) 209.633
Numéro MDL MFCD00140928
Clé InChI CAHIFLPAMJOAGI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-chlorophenyl-1h-1,2,3-triazol-4-yl methanol, 1-4-chlorophenyl triazol-4-yl methanol, 1-4-chlorophenyl-1,2,3-triazol-4-yl methanol, 1-4-chlorophenyl-1h-1,2,3-triazole-4-yl-methanol, 1-4-chlorophenyl-1,2,3-triazol-4-yl methan-1-ol, pubchem13003, chlorophenyltriazolylmethanol, 1-4-chlorophenyl-1h-1,2,3-triazol-4-ylmethanol
CID PubChem 2763878
Nom IUPAC [1-(4-chlorophényl)triazol-4-yl]méthanol
SMILES C1=CC(=CC=C1N2C=C(N=N2)CO)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Chlorophenyl)-1H-1,2,3-triazole-4-methanol
Point de fusion 141°C to 145°C
Quantité 250 mg
Beilstein 4250389
Poids de la formule 209.63
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Solide