Learn More
1-(4-chlorophényl)-1H-pyrrole-2-carbalaldéhyde, Tech., Thermo Scientific™
Code produit 10783653
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10783653 1 g Flacon en verre ambré 1g
10621313 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10783653 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur SEW04034DA
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 37560-50-2
Formule moléculaire C11H8ClNO
Poids moléculaire (g/mol) 205.641
Numéro MDL MFCD00174283
Clé InChI NNQOVJLQFYROBU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-chlorophenyl-1h-pyrrole-2-carbaldehyde, 1-4-chlorophenyl pyrrole-2-carbaldehyde, 1-p-chlorphenyl-2-pyrrolcarbaldehyd, 1-4-chloro-phenyl-1h-pyrrole-2-carbaldehy de, 1h-pyrrole-2-carboxaldehyde,1-4-chlorophenyl
CID PubChem 737212
Nom IUPAC 1-(4-Chlorophényl)pyrrole-2-carbaldéhyde
SMILES C1=CN(C(=C1)C=O)C2=CC=C(C=C2)Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Chlorophenyl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 205.64
Pourcentage de pureté Tech.
Qualité Technique