Learn More
1-(4-Chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone, 97%, BLD Pharm™
Code produit 30965298
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
5 g
10 g
25 g
100 g
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
30965298 1 g
30956880 250 mg
30960529 5 g
30958068 10 g
30962297 100 g
30957996 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 30965298 Fournisseur BLD Pharm Code fournisseur BD108231g
 Article restreint
Expédition estimée: 27-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Chlorophenyl)-2,2,2-trifluoroethanone
CAS 321-37-9
Formule moléculaire C8H4ClF3O
Numéro MDL MFCD00018686
Quantité 1 g
SMILES FC(F)(F)C(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Poids moléculaire (g/mol) 208.57
Pourcentage de pureté 97%