Learn More
1-(4-Chlorophényl)-3-[4-chloro-3-(trifluorométhyl)phényl]urée, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15459616
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 mg
1 g
Conditionnement:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15459616 250 mg 250mg
15449616 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15459616 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H65397.MD
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 369-77-7 | Molecular Formula: C14H9Cl2F3N2O | Molecular Weight: 349.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 369-77-7
Formule moléculaire C14H9Cl2F3N2O
Poids moléculaire (g/mol) 349.13
Numéro MDL MFCD00867294
Clé InChI ZFSXZJXLKAJIGS-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cloflucarban, halocarban, irgasan cf3, cloflucarbon, trifluoromethyldichlorocarbanilide, unii-i5zzy3dc5g, cloflucarban usan, 4,4'-dichloro-3-trifluoromethyl carbanilide, i5zzy3dc5g, halocarban inn
CID PubChem 9719
Nom IUPAC 1-(4-chlorophényl)-3-[4-chloro-3-(trifluorométhyl)phényl]urée
SMILES FC(F)(F)C1=CC(NC(=O)NC2=CC=C(Cl)C=C2)=CC=C1Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Chlorophenyl)-3-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]urea
Quantité 250 mg
Poids de la formule 349.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Solide