Learn More
1-(4-chlorophényl)-5-méthyl-1H-pyrazole-4carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10467232
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10467232 1 g Flacon en verre ambré 1g
10148754 5 g Flacon en verre ambré 5g
10632253 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10467232 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur CD10529DA
 Article restreint
Expédition estimée: 24-07-2026
Ajouter au panier
Identifiants chimiques
CAS 187998-35-2
Formule moléculaire C11H9ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 236.655
Numéro MDL MFCD01566260
Clé InChI OAPQKGGVDCZENK-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 2777166
Nom IUPAC 1-(4-chlorophényl)-5-méthylpyrazole-4-acide carboxylique
SMILES CC1=C(C=NN1C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Chlorophenyl)-5-methyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Synonyme 1-4-chlorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-methylpyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 4-carboxy-1-4-chlorophenyl-5-methyl-1h-pyrazole, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1-4-chlorophenyl-5-methyl, buttpark 9618-16, salor-int l317632-1ea, 1-4-chlorophenyl-5-methylpyrazole-4-carboxylic-acid, 4-chloro-4-carboxy-5-methyl-1h-pyrazol-1-yl benzene, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,1-4-chlorophenyl-5-methyl
Poids de la formule 236.66
Pourcentage de pureté 97%