Learn More
Acide 1-(4-chlorophényl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylique, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10521872
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
10g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10521872 1 g Flacon en verre ambré 1g
10222882 10 g Flacon en verre ambré 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10521872 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur GK01547DA
 Article restreint
Expédition estimée: 13-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 175137-17-4
Formule moléculaire C13H13ClN2O2
Poids moléculaire (g/mol) 264.709
Numéro MDL MFCD00068141
Clé InChI RTLVBOYPVGHHGC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-chlorophenyl-5-propyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-5-propylpyrazole-4-carboxylic acid, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid, 1-4-chlorophenyl-5-propyl, maybridge1_003964, 1h-pyrazole-4-carboxylicacid,1-4-chlorophenyl-5-propyl, 1-4-chloro-phenyl-5-propyl-1h-pyrazole-4-carboxylic acid
CID PubChem 2777583
Nom IUPAC acide 1-(4-chlorophényle)-5-propylpyrazole-4-carboxylique
SMILES CCCC1=C(C=NN1C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-(4-chlorophenyl)-5-propyl-1H-pyrazole-4-carboxylic acid
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 1 g
Poids de la formule 264.71
Pourcentage de pureté 97%