Learn More
1-(4-Chlorophényl)cyclobutane Carbonitrile, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile |
| CAS | 28049-61-8 |
| Formule moléculaire | C11 H10 Cl N |
| Quantité | 500 mg |
| Synonyme | 1-(4-Chlorophenyl)cyclobutanecarbonitrile |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H10ClN/c12-10-4-2-9(3-5-10)11(8-13)6-1-7-11/h2-5H,1,6-7H2 |
| SMILES | Clc1ccc(cc1)C2(CCC2)C#N |
| Nom IUPAC | 1-(4-chlorophényl)cyclobutane-1-carbitrile |
| Poids moléculaire (g/mol) | 191.66 |
| Poids de la formule | 191.0502 |