Learn More
[1-(4-Chlorophényl)cyclobutyl]méthylamine, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | [1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl]methylamine |
| CAS | 63010-09-3 |
| Formule moléculaire | C11H14ClN |
| Quantité | 25 mg |
| Synonyme | [1-(4-Chlorophenyl)cyclobutyl]methylamine |
| Formule InChI | InChI=1S/C11H14ClN/c12-10-4-2-9(3-5-10)11(8-13)6-1-7-11/h2-5H,1,6-8,13H2 |
| SMILES | C1CC(C1)(CN)C2=CC=C(C=C2)Cl |
| Nom IUPAC | (1-(4-chlorophényl)cyclobenz)méthanamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 195.69 |
| Poids de la formule | 195.0815 |