Learn More
1-(4-Chlorophényl)cyclohexane-1-acide carboxylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Specifications
| Nom chimique ou matériau | 1-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid |
| Point de fusion | 151°C to 153°C |
| Quantité | 5 g |
| Beilstein | 3297868 |
| Poids de la formule | 238.71 |
| Pourcentage de pureté | 95% |