Learn More
1-(4-Chlorophényl)cyclohexane-1-acide carboxylique, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11347405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11347405 25 g 25g
11337405 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11347405 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L05336.14
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 58880-37-8 | C13H14ClO2 | 237.70 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 58880-37-8
Formule moléculaire C13H14ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 237.70
Numéro MDL MFCD00019350
Clé InChI UPNXUJXIIZGXLQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme 1-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl cyclohexane-1-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-1-cyclohexanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-1-cyclohexane-carboxylic acid, cyclohexanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl, acmc-1cuiq, 4-chlorophenylcyclohexanecarboxylic acid, 4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl cyclohexanecarboxylicacid
CID PubChem 100873
Nom IUPAC Acide1-(4-chlorophényl)cyclohexane-1-carboxylique
SMILES [O-]C(=O)C1(CCCCC1)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Chlorophenyl)cyclohexane-1-carboxylic acid
Point de fusion 151°C to 153°C
Quantité 25 g
Beilstein 3297868
Poids de la formule 238.71
Pourcentage de pureté 95%