Learn More
Acide 1-(4-Chlorophényl)cyclopropanecarboxylique, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11499400
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11499400 1 g 1g
11409410 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11499400 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur H50274.03
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 72934-37-3 | C10H9ClO2 | 196.63 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 72934-37-3
Formule moléculaire C10H9ClO2
Poids moléculaire (g/mol) 196.63
Numéro MDL MFCD00001289
Clé InChI YAHLWSGIQJATGG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-chlorophenyl cyclopropanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl cyclopropane-1-carboxylic acid, 1-4-chlorophenyl-1-cyclopropanecarboxylic acid, cyclopropanecarboxylic acid, 1-4-chlorophenyl, 1-p-chlorophenyl cyclopropanecarboxylic acid, acmc-209oos, 1-4-chlorophenyl cyclopropanecarboxylicacid, 1-4chloro-phenyl-cyclopropylcarboxylic acid, 1-4-chloro-phenyl-cyclopropylcarboxylic acid
CID PubChem 98606
Nom IUPAC Acide-1-(4 -chlorophényl)cyclopropane-1-carboxylique
SMILES C1CC1(C2=CC=C(C=C2)Cl)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Chlorophenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Point de fusion 152°C to 155°C
Quantité 1 g
Poids de la formule 196.64
Pourcentage de pureté 99%