Learn More
1-(4-chlorophényl)éthanol, 98 %, Thermo Scientific™
Code produit 11924661 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11924661 25 g 25g
11914661 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11924661 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 440510250
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Identifiants chimiques
CAS 3391-10-4
Formule moléculaire C8H9ClO
Poids moléculaire (g/mol) 156.61
Clé InChI MVOSNPUNXINWAD-UHFFFAOYNA-N
Synonyme boc-gly-osu, boc-glycine n-hydroxysuccinimide ester, boc-glycine-n-hydroxysuccinimide ester, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl 2-tert-butoxycarbonyl amino acetate, tert-butyl 2-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl oxy-2-oxoethyl carbamate, bocglyosu, 2,5-dioxopyrrolidin-1-yl n-tert-butoxycarbonyl glycinate
CID PubChem 76926
Nom IUPAC 1-(4-chlorophenyl)ethan-1-ol
SMILES CC(O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-chlorophenyl)ethanol
% min. CAS 97.5
% max. CAS 100.0
Couleur Incolore à jaune
Densité 1.1700g/mL
Point d’ébullition 136°C (2.7 kPa)
Point d’éclair >110°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 97.5% min. (GC)
Quantité 25 g
Gravité spécifique 1.17
Informations sur la solubilité Solubility in water: in water:(20°C) insoluble
Poids de la formule 156.61
Pourcentage de pureté 98%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement
Nom du produit
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.