Learn More
1-[(4-Chlorophényl)phénylméthylpipérazine, TRC
Code produit 30135862
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
1g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135862 10 g 10g
30012762 25 g 25g
17981975 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30135862 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC37957510G
 Article restreint
Expédition estimée: 09-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 303-26-4
Formule moléculaire C17 H19 Cl N2
Poids moléculaire (g/mol) 286.8
Synonyme 1-[(RS)-(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine, 1-(4-Chlorobenzhydryl)piperazine, Hydroxyzine Hydrochloride Imp. A (EP), Meclozine Hydrochloride Imp. H (EP), Cetirizine Dihydrochloride Imp. A (EP), 1-[(4-Chlorophenyl)phenylmethyl]piperazine
Nom IUPAC 1-[(4-chlorophényl)-phénylméthyl]piperazine
SMILES Clc1ccc(cc1)C(N2CCNCC2)c3ccccc3
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Bis(4-Chlorobenzhydryl)Piperazine
Quantité 10 g
Formule InChI InChI=1S/C17H19ClN2/c18-16-8-6-15(7-9-16)17(14-4-2-1-3-5-14)20-12-10-19-11-13-20/h1-9,17,19H,10-13H2
Poids de la formule 286.1237