Learn More
1-(4-Chlorophényle)pipérazine monochlorhydrate, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 11361387
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11361387 5 g 5g
11371387 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11361387 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L01712.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13078-12-1
Formule moléculaire C10H14Cl2N2
Poids moléculaire (g/mol) 233.136
Numéro MDL MFCD00060187
Clé InChI ZHGRQBSZTVJDHU-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-chlorophenyl piperazine hydrochloride, para-chlorophenylpiperazine hydrochloride, timtec-bb sbb003262, piperazine, 1-4-chlorophenyl-, monohydrochloride, 4-chlorophenyl piperazine, chloride, 1-4-chlorophenyl piperazine;hydrochloride, 1-4-chlorophenyl-piperazine hydrochloride, acmc-1c3h8, 1-4-chlorophenyl piperazine hcl, 1-4-chlorophenyl piperazinehydrochloride
CID PubChem 3084720
Nom IUPAC 1-(4-chlorophényl)pipérazine ; chlorhydrate
SMILES C1CN(CCN1)C2=CC=C(C=C2)Cl.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Chlorophenyl)piperazine monohydrochloride
Point de fusion ∽277°C (decomposition)
Quantité 5 g
Beilstein 5647914
Poids de la formule 233.14
Pourcentage de pureté 97%