Learn More
1-[(4-chlorophényl)sulfonyl]-1H-pyrrole, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10233062
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
25 g
Conditionnement:
10g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10233062 10 g 10g
10386434 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10233062 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur BTB07116EA
Demander un format en vrac ou personnalisé
Chemical Identifiers
CAS 16851-83-5
Formule moléculaire C10H8ClNO2S
Poids moléculaire (g/mol) 241.689
Numéro MDL MFCD00067753
Clé InChI ACNNPPGRQRFTSO-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1-4-chlorophenyl sulfonyl-1h-pyrrole, 1-4-chlorobenzenesulfonyl pyrrole, maybridge1_001769, cbmicro_045913, 1-4-chlorophenyl sulfonylpyrrole, 1-chloro-4-pyrrolylsulfonyl benzene, 4-chloro-1-pyrrolylsulfonyl benzene, 1-4-chlorobenzenesulfonyl-1h-pyrrole, 1-4-chlorophenylsulfonyl-1h-pyrrole
CID PubChem 706366
Nom IUPAC 1-(4-chlorophényl)sulfonylpyrrole
SMILES C1=CN(C=C1)S(=O)(=O)C2=CC=C(C=C2)Cl
Specifications
Nom chimique ou matériau 1-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]-1H-pyrrole
% min. CAS 96.5
% max. CAS 100.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 10 g
Poids de la formule 241.7
Pourcentage de pureté 97%