Learn More
1-[(4-chlorophényl)sulfonyl]acétone, Thermo Scientific™
Code produit 10245864
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10245864 5 g Flacon en verre ambré 5g
10061794 25 g Flacon en verre ambré 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10245864 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur KM01166DE
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Identifiants chimiques
CAS 5000-48-6
Formule moléculaire C9H9ClO3S
Poids moléculaire (g/mol) 232.68
Numéro MDL MFCD00018663
Clé InChI BRDBHPZILGTBFY-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 4-chlorophenylsulfonylacetone, 1-4-chlorophenyl sulfonyl acetone, 1-4-chlorophenyl sulfonyl propan-2-one, 4-chlorobenzenesulphonylacetone, p-chlorophenylsulfonylacetone, 1-4-chlorobenzenesulfonyl propan-2-one, 4-chlorophenylsulfonyl acetone, 1-4-chlorophenyl sulfonylpropan-2-one, maybridge1_004685
CID PubChem 521269
Nom IUPAC 1-(4-chlorophényl)sulfonylpropan-2-one
SMILES CC(=O)CS(=O)(=O)C1=CC=C(Cl)C=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-[(4-chlorophenyl)sulfonyl]acetone
Conditionnement Flacon en verre ambré
Quantité 5 g
Poids de la formule 232.68
Pourcentage de pureté 97%