Learn More
1,4-Chrysenequinone, MedChemExpress
Code produit 16450767
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16450767 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16450767 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY111441
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress 1,4-Chrysenequinone, a polycyclic aromatic quinone, acts as an activator of aryl hydrocarbon receptor (AhR).
1,4-Chrysenequinone, a polycyclic aromatic quinone, acts as an activator of aryl hydrocarbon receptor (AhR).
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,4-Chrysenequinone
CAS 100900-16-1
Couleur Jaune
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C18H10O2
Quantité 50 mg
Synonyme Chrysene-1,4-dione
Informations sur la solubilité DMSO : 3.33 mg/mL (12.89 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C2C=CC3=C1C=CC4=CC=CC=C43)C=CC2=O
Poids moléculaire (g/mol) 258.27
Poids de la formule 258.27
Pourcentage de pureté 93.0%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Neuroscience-Neuromodulation