Learn More
1,4-Chrysenequinone, TRC
Code produit 30137646
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30137646 10 mg 10mg
30009559 5 mg 5mg
30006714 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30137646 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCC32723510MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100900-16-1
Formule moléculaire C18H10O2
Poids moléculaire (g/mol) 258.27
Synonyme 1,4-Chrysenedione
Nom IUPAC chrysène-1,4-dione
SMILES O=C1C=CC(=O)c2c1ccc3c2ccc4ccccc34
Specifications
Nom chimique ou matériau 1,4-Chrysenequinone
Quantité 10 mg
Formule InChI InChI=1S/C18H10O2/c19-16-9-10-17(20)18-14-6-5-11-3-1-2-4-12(11)13(14)7-8-15(16)18/h1-10H
Poids de la formule 258.0681