Learn More
1,4-cinéole, 85 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15412162 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15412162 100 g 100g
15402162 25 g 25g
15422162 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15412162 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 456061000
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 470-67-7 | C10H18O | 154.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 470-67-7
Formule moléculaire C10H18O
Poids moléculaire (g/mol) 154.25
Clé InChI RFFOTVCVTJUTAD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-cineole, isocineole, 1,4-cineol, 1,4-epoxy-p-menthane, isocineple, 1,4-cineole natural, p-menthane, 1,4-epoxy, unii-b55jtu839b, fema no. 3658
CID PubChem 10106
ChEBI CHEBI:80788
Nom IUPAC 1-méthyl-4-propan-2-yl-7-oxabicyclo[2.2.1]heptane
SMILES CC(C)C12CCC(O1)(CC2)C
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Cineole
Point de fusion -46.0°C
Densité 0.8870g/mL
Point d’ébullition 65°C (21.0 hPa)
Point d’éclair 47°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 80% min. (GC)
Quantité 100 g
Gravité spécifique 0.887
Poids de la formule 154.25
Pourcentage de pureté 85%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Cineole
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.