Learn More
1-(4-cyanophényl)-4-pipéridinecarbohydrazide, 97 %, Thermo Scientific™
Code produit 10782113
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10782113 1 g Flacon en verre ambré 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10782113 Fournisseur Thermo Scientific Maybridge Code fournisseur MO00066DA
 Article restreint
Expédition estimée: 25-11-2026
Spécification
Nom chimique ou matériau 1-(4-Cyanophenyl)-4-piperidinecarbohydrazide
CAS 352018-91-8
% min. CAS 97.0
Plage de pourcentage du dosage 97%
Conditionnement Flacon en verre ambré
Formule moléculaire C13H16N4O
Numéro MDL MFCD03086202
Quantité 1 g
Synonyme 1-4-cyanophenyl piperidine-4-carbohydrazide, 1-4-cyanophenyl-4-piperidinecarbohydrazide, 4-4-???piperidyl benzenecarbonitrile
Clé InChI RGOGBQRLKKDOHU-UHFFFAOYSA-N
SMILES NNC(=O)C1CCN(CC1)C1=CC=C(C=C1)C#N
Nom IUPAC 1-(4-cyanophenyl)piperidine-4-carbohydrazide
Poids moléculaire (g/mol) 244.30
CID PubChem 2779654
Poids de la formule 244.3
Pourcentage de pureté 97%