Learn More
1,4-cyclohexadiène, 97 % stabilisé avec 0,1 % de BHT, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11391857
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11391857 25 g 25g
11381857 5 g 5g
11301867 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11391857 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L07337.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 628-41-1 | C6H8 | 80.13 g/mol
1,4-Cyclohexadiene is used to study the formation of parent ion from heavy fragmentation on irradiation with a high-intensity laser pulse. It is also used as a very effective hydrogen donor for catalytic hydrogenation reaction. It forms benzene at elevated temperatures in the presence of a ruthenium(II)-triphenylphosphine catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le 1,4-cyclohexadiène est utilisé pour étudier la formation d’ions parents à partir d’une forte fragmentation par irradiation avec une impulsion laser à haute intensité. Il est également utilisé comme donneur d’hydrogène très efficace pour la réaction d’hydrogénation catalytique. Il forme du benzène à des températures élevées en présence d’un catalyseur au ruthénium(II)-triphénylphosphine.
Solubilité
Miscible avec des solvants organiques tels que l’éther diéthylique, le tétrahydrofurane et le toluène. Non miscible avec l’eau.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 628-41-1
Formule moléculaire C6H8
Poids moléculaire (g/mol) 80.13
Numéro MDL MFCD00001535
Clé InChI UVJHQYIOXKWHFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-cyclohexadiene, 1,4-dihydrobenzene, 1,4-cyclohexanediene, unii-0f8z5909qz, 1,4 cyclohexadiene, acmc-209snj, ksc354m7f, 1,4-cyclohexadiene, stabilized 5g, 1,4-cyclohexadiene, purum gc
CID PubChem 12343
ChEBI CHEBI:37611
Nom IUPAC cyclohexa-1,4-diène
SMILES C1C=CCC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1,4-Cyclohexadiene
Note relative au nom stabilized with 0.1% BHT
Point de fusion -49°C
Densité 0.847
Point d’ébullition 88°C to 90°C
Point d’éclair −6°C (21°F)
Indice de réfraction 1.472
Quantité 25 g
Numéro UN UN3295
Beilstein 1900733
Informations sur la solubilité Miscible with organic solvents like diethyl ether,tetrahydrofuran and toluene.Immiscible with water.
Poids de la formule 80.13
Pourcentage de pureté 97%