Learn More
1,4-cyclohexadiène, 97 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescrizione
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Nom chimique ou matériau | 1, 4-Cyclohexadiene |
| Note relative au nom | Stabilized |
| % min. CAS | 96.0 |
| % max. CAS | 100.0 |
| Point de fusion | -49.2°C |
| Couleur | Incolore |
| Densité | 0.8400g/mL |
| Point d’ébullition | 81.0°C to 82.0°C |
| Point d’éclair | −6°C |
| Spectre IR | Authentique |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 1,4-Cyclohexadiene, stabilized
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.
RUO – Research Use Only
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.