Learn More
1,4-cyclohexadiène, 97 %, stabilisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10706561 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 mL
25 mL
100 mL
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100mL
25mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10706561 5 mL Flacon en verre -
10695202 25 mL Flacon en verre 25mL
10389323 100 mL Flacon en verre 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10706561 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 154820050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 628-41-1 | C6H8 | 80.13 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 628-41-1
Formule moléculaire C6H8
Poids moléculaire (g/mol) 80.13
Numéro MDL MFCD00001535
Clé InChI UVJHQYIOXKWHFD-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-cyclohexadiene, 1,4-dihydrobenzene, 1,4-cyclohexanediene, unii-0f8z5909qz, 1,4 cyclohexadiene, acmc-209snj, ksc354m7f, 1,4-cyclohexadiene, stabilized 5g, 1,4-cyclohexadiene, purum gc
CID PubChem 12343
ChEBI CHEBI:37611
Nom IUPAC cyclohexa-1,4-diène
SMILES C1C=CCC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Cyclohexadiene
Note relative au nom Stabilized
% min. CAS 96.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion -49.2°C
Couleur Incolore
Densité 0.8400g/mL
Point d’ébullition 81.0°C to 82.0°C
Point d’éclair −6°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 96% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4710 to 1.4730
Quantité 5 mL
Gravité spécifique 0.84
Stabilisateur 0.1% BHT
Poids de la formule 80.13
Pourcentage de pureté 97%
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • 1,4-Cyclohexadiene, stabilized
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Liquide inflammable Catégorie 2
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P240-Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception.