Learn More
Monoépoxyde de 1,4-cyclohexadiène, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Cyclohexadiene Monoepoxide |
| CAS | 6253-27-6 |
| Formule moléculaire | C6H8O |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 1,2-Epoxy-4-cyclohexene, 1,4-Cyclohexadiene 1,2-Oxide, 1,4-Cyclohexadiene Monoxide, 4,5-Epoxy-1-cyclohexene, 4,5-Epoxycyclohexene, Cyclohexene 4,5-Epoxide, NSC 116459, NSC 196239 |
| Formule InChI | InChI=1S/C6H8O/c1-2-4-6-5(3-1)7-6/h1-2,5-6H,3-4H2 |
| SMILES | C1C=CCC2OC12 |
| Nom IUPAC | 7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ène |
| Poids moléculaire (g/mol) | 96.13 |
| Poids de la formule | 96.0575 |