Learn More
1,4-Cyclohexane-d10-diamine (mélange cis/trans), CDN
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | 1,4-Cyclohexanediamine-D10 |
| CAS | 1219802-80-8 |
| Formule moléculaire | C6 D10 H4 N2 |
| Quantité | 0.05 g |
| Synonyme | 1,4-Cyclohexane-d10-diamine (cis/trans mixture), 1,4-Cyclohexanediamine-D10, 1,4-Diaminocyclohexane-1,2,2,3,3,4,5,5,5,6,6-d10 |
| Formule InChI | InChI=1 S/C6H14N2/c7-5-1-2-6(8)4-3-5/h5-6 H,1-4,7-8H2/i1D2,2D2,3D2,4D2,5 D,6 D |
| SMILES | [2 H]C1([2 H])C([2 H])([2 H])C([2 H])(N)C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])C1([2 H])N |
| Nom IUPAC | 1,2,2,3,3,4,5,5,6,6-dédécadeutériocyclohépatite-1,4-diamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 124.2504 |
| Poids de la formule | 124.1785 g/mol |
| Afficher plus |