Learn More
Acide 1,4-cyclohexanedicarboxylique, 99+ %, mélange de cis et trans, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10556782 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10556782 5 g Flacon en verre 5g
10741052 100 g Flacon en verre 100g
10310674 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10556782 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 406040050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS : 1076-97-7 | C₈H₁₂O₄| 172,18 g/ mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1076-97-7
Formule moléculaire C8H12O4
Poids moléculaire (g/mol) 172.18
Numéro MDL MFCD00001465
Clé InChI PXGZQGDTEZPERC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, trans-1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, cis-1,4-cyclohexanedicarboxylic acid, cis-cyclohexane-1,4-dicarboxylic acid, trans-cyclohexane-1,4-dicarboxylic acid, hexahydroterephthalic acid, trans-hexahydroterephthalic acid, trans-1,4-cyclohexanedicarboxybic acid, cis-hexahydroterephthalic acid, 1,4-dicarboxycyclohexane
CID PubChem 14106
Nom IUPAC Acide cyclohexane1,4dicarboxylique
SMILES C1CC(CCC1C(=O)O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau 1, 4-Cyclohexanedicarboxylic acid
Note relative au nom Mixture of cis and trans
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 165°C to 168°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble
Poids de la formule 172.18
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
RUO– À des fins de recherche uniquement